Print…
Anidrido acético
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
CAYM400031-1EA 22.3 EUR
CAYM400031-1 CAYM400031-5
Anidrido acético
Anidrido acético
Fórmula: (CH₃CO)₂O
Peso Molecular: 102,09 g/mol
Ponto de ebulição: 139,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008705
Número CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/53/2302253.jpg