Print…
1,8-Diaminooctane 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
B23885.14EA 51.7 EUR
B23885.14 B23885.22
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Fórmula: C₈H₂₀N₂
Peso Molecular: 144,26 g/mol
Ponto de ebulição: 225…226 °C
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Ponto de Inflamação: 106 °C (223 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008248
Número CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,III