Print…
Diethyl suberate ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
A14735.36EA 968 EUR
A14735.36 A14735.30 A14735.18
Diethyl suberate ≥99%
Diethyl suberate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₄
Peso Molecular: 230,3 g/mol
Ponto de ebulição: 282…283 °C
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 0,980
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009217
Número CAS: 2050-23-9
EINECS: 218-084-4