Print…
Ácido Malónico
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Atenção
EHERC14731000EA 45.2 EUR
EHERC14731000
Ácido Malónico
Ácido Malónico
Fórmula: C₃H₄O₄
Peso Molecular: 104,06 g/mol
Ponto de ebulição: 387 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136 °C
Densidade: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002707
Número CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732