Print…
Dimethyl malonate
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14731500EA 48.3 EUR
EHERC14731500
Dimethyl malonate
Dimethyl malonate
Fórmula: C₅H₈O₄
Peso Molecular: 132,12 g/mol
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008460
Número CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169