Print…
1,2-Dichloropropane-[D₆] (98% D)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Perigo
PROOCILDLM19370.1EA 336 EUR
PROOCILDLM19370.1
1,2-Dichloropropane-[D₆] (98% D)
1,2-Dichloropropane-[D₆]
Fórmula: ClD₂CCD₂CD₂Cl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 93952-08-0
UN: 1279
ADR: 3,II