Print…
Óxido de propileno ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: (±)-Óxido de propileno(±)-Metiloxirano
27165.295EA 46.2 EUR
27165.295
Óxido de propileno ≥99%, TECHNICAL
Óxido de propileno
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58,08 g/mol
Ponto de ebulição: 34,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005126
Número CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Encomendar
Assay Min. 99 %