Print…
Óxido de propileno ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-Óxido de propileno(±)-Metiloxirano
30765.L7EA 240 EUR
30765.L7 30765.AE 30765.K2
Óxido de propileno ≥99%
Óxido de propileno
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58,08 g/mol
Ponto de ebulição: 34…35 °C
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0,83
Ponto de Inflamação: –37 °C (–35 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005126
Número CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg