Print…
1,9-Decadiyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A13834.06EA 82.3 EUR
A13834.06 A13834.14
1,9-Decadiyne ≥97%
1,9-Decadiyne
Fórmula: C₁₀H₁₄
Peso Molecular: 134,22 g/mol
Ponto de ebulição: 80…81 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: –10,15 °C
Densidade: 0,822
Ponto de Inflamação: 60 °C (140 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014926
Número CAS: 1720-38-3
EINECS: 217-012-9
UN: 3295
ADR: 3,III