1,7-Octadiyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
A15829.09EA
95.7
EUR
A15829.09
A15829.18
1,7-Octadiyne ≥98%
1,7-Octadiyne
Fórmula:
C₈H₁₀ Peso Molecular: 106,17 g/mol Ponto de ebulição: 135…136 °C Ponto de Fusão: –32 °C Densidade: 0,810 A Ponto de Inflamação: 23 °C (73 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008580 Número CAS: 871-84-1 EINECS: 212-815-0 UN: 3295 ADR: 3,III |