Print…
1,7-Octadiyne 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO171340500EA 274 EUR
ACRO171340500 ACRO171340100
1,7-Octadiyne 98%
1,7-Octadiyne
Fórmula: C₈H₁₀
Peso Molecular: 106,17 g/mol
Ponto de ebulição: 136 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008580
Número CAS: 871-84-1
EINECS: 212-815-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %