Gostaria de reiniciar sessão?
D-(+)-Tyrosine ≥98%
Fornecedor: Acros Organics
Atenção
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181,19 g/mol
Ponto de Fusão: 310°C - 314°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063073
Número CAS: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970
Appearance White to off-white Powder or crystals
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Frasco de vidro para sólidos 2,5 g ACRO226910025
Glass bottle 10 g ACRO226910100
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd