Print…
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L08802.03EA 168 EUR
L08802.03 L08802.MD
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150,18 g/mol
Ponto de ebulição: 264…266 °C
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Densidade: 1,100
Ponto de Inflamação: 148 °C (298 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063139
Número CAS: 7782-24-3