(S)-(+)-Hydratropic acid 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
ACRO264652500EA
46.3
EUR
ACRO264652500
ACRO264650010
(S)-(+)-Hydratropic acid 99%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Peso Molecular: 150,18 g/mol Ponto de ebulição: 115 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 29…32 °C Densidade: 1,1 g/cm³ Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063139 Número CAS: 7782-24-3 |
Appearance | Off-white Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 32 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +74° to +76° (20 °C, 589 nm) (c=3, CHCl3) |