Gostaria de reiniciar sessão?
(R)-(-)-Hydratropic acid ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150,18 g/mol
Ponto de ebulição: 264-266 °C
Ponto de Fusão: 32-34 °C
Densidade: 1,100
Ponto de Inflamação: 148 °C (298 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063140
Número CAS: 7782-26-5
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
0,25 g A17639.01
1 g A17639.03
5 g A17639.06
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Melting point 32-34°
Formula weight 150.18
CAS No. 7782-26-5
Purity 97%
Ponto de inflamação 148°(298°F)
Molecular formula C9H10O2
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping