Gostaria de reiniciar sessão?
(R)-(-)-Hydratropic acid
Fornecedor: Acros Organics
Atenção
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150,18 g/mol
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 - 32 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063140
Número CAS: 7782-26-5
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Frasco de vidro para sólidos 250 mg ACRO264662500
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd