Print…
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO378520010EA 112 EUR
ACRO378520010 ACRO378520050
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164,2 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (3mbar)
Densidade: 1,055 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063165
Número CAS: 938-79-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %