Gostaria de reiniciar sessão?
5-Hydroxy-L-tryptophan ≥99%
Fornecedor: Acros Organics
Perigo
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso Molecular: 220,23 g/mol
Ponto de Fusão: 273 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Appearance White to light beige to light grey Powder
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Frasco de vidro para sólidos 1 g ACRO148290010
Frasco de vidro para sólidos 5 g ACRO148290050
Glass bottle 25 g ACRO148290250
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Melting point 270°C (D)
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd