Print…
L(-)-Triptofano
EDQMT2610000EA 235 EUR
EDQMT2610000
L(-)-Triptofano
L(-)-Triptofano
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 204,23 g/mol
Ponto de Fusão: 290 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064340
Número CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929