L(-)-Triptofano, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
6540-100EA
197
EUR
6540-100
L(-)-Triptofano, Millipore®
L(-)-Triptofano
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Peso Molecular: 204,23 g/mol Ponto de Fusão: 290 °C Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064340 Número CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |