Print…
L(-)-Triptofano 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO140595000EA 636 EUR
ACRO140595000 ACRO140590250 ACRO140590050 ACRO140590010 ACRO140591000
L(-)-Triptofano 99%
L(-)-Triptofano
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 204,23 g/mol
Ponto de Fusão: 280…285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064340
Número CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Encomendar
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Specific optical rotation -29.0° to -33.0° (20°C, 589 nm) (C=1, H2O)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)