Gostaria de reiniciar sessão?
D-(+)-Tryptophan ≥99%, pó
Fornecedor: MP Biomedicals
D-Tryptophan is an amino acid and a unnatural isomer of tryptophan.
Soluble in water or hot alcohol. Also soluble in 0,5 M Hydrochloric Acid (50 mg plus 1 ml 0,5 M HCl) giving clear to slightly hazy solution.
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 204,23 g/mol
Ponto de Fusão: 280 - 283 °C
Número MDL : MFCD00005647
Número CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Synonyms D-2-Amino-3-indolepropionic acid; (R)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid; D-α-Amino-3-indolepropionic acid; D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C), protect from light
Optical Rotation 33 ±5° (c=1, water)
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Glass bottle for solids 1 g ICNA0210314401
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd