Gostaria de reiniciar sessão?
L(+)-Histidina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Fórmula: C₆H₉N₃O₂
Peso Molecular: 155,16 g/mol
Ponto de Fusão: 272 - 273 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064315
Número CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
100 g A1341.0100
1 kg A1341.1000
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping