Gostaria de reiniciar sessão?
L(+)-Histidina ≥98%
Fornecedor: ALFA AESAR
Fórmula: C₆H₉N₃O₂
Peso Molecular: 155,16 g/mol
Ponto de Fusão: ca 281 °C dec,
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064315
Número CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
100 g A10413.22
25 g A10413.14
500 g A10413.36
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd