Print…
Solução de amônia 28%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: AmoníacoHidróxido de amônio
21190.292EA 22.8 EUR
21190.292 21190.326 21190.246 21190.361
Solução de amônia 28%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35,05 g/mol
Ponto de ebulição: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60…–57,5 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 28.0 - 32.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 10 ppm
Silica Max. 10 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 4 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
S (Sulphide) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.03 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.3 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.01 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.02 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.05 ppm