Print…
Ácido sulfúrico 62% reagente analítico, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ300
4.80531.1000EA 58.4 EUR
4.80531.1000 4.80531.2500
Ácido sulfúrico 62% reagente analítico, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98,08 g/mol
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid