Print…
Sulfato de prata 80 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Disilver sulphateSilver(I) sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01574.1000EA 477 EUR
1.01574.1000
Sulfato de prata 80 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Sulfato de prata
For COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
Fórmula: Ag₂SO₄
Peso Molecular: 311,8 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Encomendar
Concentration (Ag₂SO₄) 78.8 - 81.2 g/l
Concentration (H₂SO₄) 1665 - 1735 g/l