Print…
Sulfato de prata 6,6 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Disilver sulphateSilver(I) sulphate
7641.2500EA 0 EUR
7641.2500
Sulfato de prata 6,6 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Peso Molecular: 311,8 g/mol
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg