Print…
Tiocianato de amônia 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
4650.EA 26.18 EUR
4650.
Tiocianato de amônia 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Tiocianato de amónia
Fórmula: NH₄SCN
Peso Molecular: 76,12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011428
Número CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Encomendar
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002