Print…
(±)-1-Octen-3-ol para síntese, Sigma-Aldrich®
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18543.9999
(±)-1-Octen-3-ol para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octen-3-ol
Fórmula: C₈H₁₆O
Peso Molecular: 128,21 g/mol
Ponto de ebulição: 174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004589
Número CAS: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/98/2343698.jpg
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -49 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8 %(V)
Density 0.83 - 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 245 °C
Viscosity Kinematic 5.3 mm2/s (23 °C)