Print…
Acido (±)-Fenilsuccinico 98+%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO130940250EA 27.2 EUR
ACRO130940250 ACRO130945000 ACRO130941000
Acido (±)-Fenilsuccinico 98+%
Acido (±)-Fenilsuccinico
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194,19 g/mol
Ponto de ebulição: 368 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004256
Número CAS: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %