Print…
Acido (±)-2-Fenilbutírico ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B23222.22EA 58.7 EUR
B23222.22
Acido (±)-2-Fenilbutírico ≥98%
Acido (±)-2-Fenilbutírico
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164,2 g/mol
Ponto de ebulição: 270…272 °C
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002667
Número CAS: 90-27-7
EINECS: 201-982-5