Print…
Polietilenoglicol 4000, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: PEG 4000
26606.293EA 41.4 EUR
26606.293 26606.464
Polietilenoglicol 4000, TECHNICAL
Polietilenoglicol 4000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 4000 g/mol
Ponto de ebulição: >250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779612
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Identification Passes test