Print…
Polietilenoglicol 3000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17019.5000EA 331 EUR
8.17019.5000 8.17019.9025 MERP8.17019.9999
Polietilenoglicol 3000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenoglicol 3000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 3000 g/mol
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2