Print…
Polietilenoglicol 200
Fornecedor: Thermo Scientific
B21918.0BEA 69.5 EUR
B21918.0B B21918.30
Polietilenoglicol 200
Polietilenoglicol 200
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 200 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55…–40 °C
Densidade: 1,127
Ponto de Inflamação: 171 °C (339 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779596
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3