Print…
Polietilenoglicol 1500, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
26604.296EA 48.6 EUR
26604.296
Polietilenoglicol 1500, TECHNICAL
Polietilenoglicol 1500
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 1500 g/mol
Ponto de ebulição: >250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Identification Passes test