Print…
Polietilenoglicol 1000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
8.17009.5000EA 374 EUR
8.17009.5000 MERP8.17009.9999
Polietilenoglicol 1000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenoglicol 1000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 1000 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…40 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651