Césio 1000 mg/L Cs em 0,5 M ácido nítrico (de CsNO₃) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
Certipur®
1.70212.0100EA
66.4
EUR
1.70212.0100
Césio 1000 mg/L Cs em 0,5 M ácido nítrico (de CsNO₃) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Cesium Standards