Print…
Bário 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ba(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: Avantor
VWR® ARISTAR®
455072QEA 176 EUR
455072Q
Bário 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ba(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Barium Standards
Ba(NO₃)₂ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022