Print…
Soluções padrão de alumínio em ácido nítrico diluído (de Al(NO3)3.9H2O) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: Avantor
VWR® ARISTAR®
455002CEA 113 EUR
455002C 455004E 455012E 455014G
Soluções padrão de alumínio em ácido nítrico diluído (de Al(NO3)3.9H2O) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Aluminium Standards
Al(NO₃)₃.9H₂O em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise
Certificações: Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecimento: Fornecido com certificado de análise
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022