Print…
VWR® SFR™ Agarose
Fornecedor: Avantor
VWR®
J234-250GEA 1100 EUR
J234-250G J234-100G J234-25G
VWR® SFR™ Agarose
Electroforese, Gel Agarose e Acrilamida
Agarose SFR™ (Resolução Super Fina) é uma agarose de alta resolução com excelente nitidez. As bandas de DNA que diferem em 2% podem ser resolvidas na faixa de 200 a 1000 bp.
Esta Agarose é adequada para análise de AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphisms), STRs (Short Tandem Repeats) e repete tetranucleotídeos. O baixo ponto de fusão (temperatura) da Agarose SFR™ é um excelente meio para análises analíticas e preparativas em eletroforese.