Print…
Cellulose, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
22184-250G-FEA 113 EUR
22184-250G-F
Cellulose, Supelco®
Cellulose
Fórmula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Peso Molecular: 342,3 g/mol
Ponto de Fusão: 260…270 °C
Densidade: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081512
Número CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977