Print…
Éter de petróleo, 30 - 50 °C, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01786.2500EA 165 EUR
1.01786.2500 1.01786.1000
Éter de petróleo, 30 - 50 °C, EMSURE® para análise, Supelco®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 30…50 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,I
Encomendar
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 30 - 50 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 1.2 - 7.5 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C