Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å) 1.6 mm, beads, TECHNICAL
28464.295EA 103 EUR
28464.295
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å) 1.6 mm, beads, TECHNICAL
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Absorção de moléculas menores que 4 µm em diâmetro
Densidade: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD03457537
Número CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Encomendar
Identification Passes test