Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pastilhas, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Fornecedor: Thermo Scientific
87956.A1EA 141 EUR
87956.A1 87956.A7
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pastilhas, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Densidade: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03457537
Número CAS: 70955-01-0