Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
21  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Escolha entre as opções abaixo para refinar sua pesquisa. Clique em OK para atualizar seus resultados.
SearchResultCount:"21"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads ~2 mm, with moisture indicator
Código de Artigo: (1.05743.1000)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
UOM:  1 * 1 kg
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Absorção de moléculas menores que 4 µm em diâmetro
UOM:  1 * 1 kg
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), perolas
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼ 2mm), with indicator
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pó
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 21
  1  2  3  Próxima