Print…
Procurou por: ter-butil-4-metoxifenol
5  resultados encontrados
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: ter-butil-4-metoxifenol 96%
Fornecedor: Spectrum Chemical
Descrição: BHA, FCC is an antioxidant and preservative used in food, food packaging and animal feed. Spectrum Chemical offers over 300 Food Grade (FCC) chemical ...
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Butylated hydroxyanisole is an antioxidant. It is a mixture of 2- and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole.
Código de Artigo: (8.17023.9025)
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrição: Meets analytical specifications of Ph Eur,NF.
UOM: 1 * 25 kg
MSDS
Código de Artigo: (EHERC10931220)
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Descrição: ter-butil-4-metoxifenol
UOM: 1 * 0,1 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom