Print…
Platina, black ≥98%, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19233.0005EA 2180 EUR
1.19233.0005 1.19233.9999 1.19233.0050
Platina, black ≥98%, Supelco®
Platina
Fórmula: Pt
Peso Molecular: 195,08 g/mol
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1479
ADR: 5.1,
Merck Index: 12,07689
Encomendar
Melting Point 1770 °C
Molar Mass 195.08 g/mol
Density 21.45 g/cm3
pH (H2O) not applicable