Print…
Platina ≥99.9% (metals basis), Tela metálica 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Fornecedor: Thermo Scientific
41814.FFEA 497 EUR
41814.FF 41814.GH 41814.FI
Platina ≥99.9% (metals basis), Tela metálica 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Platina
Fórmula: Pt
Peso Molecular: 195,08 g/mol
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689