Print…
Platina ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Scientific
40419.KGEA 792 EUR
40419.KG 40419.KJ
Platina ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platina
Evaporation source, jewelry production, electrical contacts for semiconductors
Fórmula: Pt
Peso Molecular: 195,08 g/mol
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689